Learn More
Carbonate de cuivre(II), basique, pur, Cu 54-56 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10073903
2.5 kg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-69-1
Formule moléculaire CCuO3·CuO2H2
Poids moléculaire (g/mol) 221.1
Numéro MDL MFCD00010976
Synonyme Copper(II)hydroxide carbonate
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) carbonate basic
Point de fusion 200.0°C
Couleur Vert
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire CuCO3·Cu(OH)2
Fieser 01,163
Merck Index 15, 2621
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids,ammonia,practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 221.1
Pourcentage de pureté 54 to 56% Cu
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Densité 4
Nom du produit
Carbonate de cuivre(II), basique, pur, Cu 54-56 %, Thermo Scientific Chemicals >