Learn More
Corning™ Modules pour tubes de PCR CoolRack™ XT
Garantit l’uniformité de la température à ± 0,1°C pour tous les tubes pendant le refroidissement, la congélation instantanée, le chauffage ou la décongélation.
371.00€ - 420.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15582821
|
Corning™
432053 |
Capacité :Microplaque PCR à 96 puits, 12 puits d’extraction ou tubes pour microcentrifugeuse, compatible SBS 1 |
380.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15592821
|
Corning™
432054 |
Rack de congélation pour tubes de 1,5 à 2 ml ; contient des tubes PCR et MCT |
371.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15502831
|
Corning™
432055 |
Capacité :Microplaque PCR à 384 puits, compatible SBS |
420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Éliminent la variabilité due au placement des tubes directement dans la glace, la glace sèche, les bains d’alcool, les bains-marie et d’autres sources de température
- Placez le module directement sur la source de température comprise entre −196° et >100°C pour qu’il s’adapte rapidement à cette température
- Tous les modules peuvent être autoclavés, stérilisés à haute température ou décontaminés avec un agent de blanchiment, de l’alcool ou d’autres désinfectants ou détergents de laboratoire
- Les applications incluent le refroidissement de réactifs tels que des enzymes de restriction, des dNTP et des anticorps, la congélation instantanée dans de la glace carbonique sans alcool d’échantillons de tissus, de virus et de bactéries et le tri de tubes cryogéniques dans de l’azote liquide sur paillasse