Learn More
Corning™ Modules pour tubes de PCR CoolRack™ XT
BIOPHARMA
Garantit l’uniformité de la température à ± 0,1°C pour tous les tubes pendant le refroidissement, la congélation instantanée, le chauffage ou la décongélation.
Marque:  Corning™
Code produit. 15592821
  • 371.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les modules de tubes thermo-conducteurs CoolRack Corning éliminent la variabilité due au placement des tubes directement dans la glace, la glace sèche, les bains d’alcool, les bains-marie et d’autres sources de température. Placez le module CoolRack directement sur une source de température comprise entre - 196°C et 100°C pour qu’il s’adapte rapidement à cette température.
  • Les modules CoolRack garantissent l’uniformité de la température à+/- 0,1°C pour tous les tubes pendant le refroidissement, la congélation instantanée, le chauffage ou la décongélation.
  • Tous les modules CoolRack peuvent être autoclavés, stérilisés à haute température ou décontaminés avec un agent de blanchiment, de l’alcool ou d’autres désinfectants ou détergents de laboratoire.
  • Les applications recommandées incluent le refroidissement de réactifs tels que des enzymes de restriction, des dNTP et des anticorps, la congélation instantanée dans de la glace carbonique sans alcool d’échantillons de tissus, de virus et de bactéries et le tri de tubes cryogéniques dans de l’azote liquide sur paillasse.
  • Compatible SBS.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Rack de congélation pour tubes de 1,5 à 2 ml ; contient des tubes PCR et MCT
    M_PCR
    Module pour tubes PCR