Learn More
Epredia™ Cool-Cut
Maintenez une température fraîche et constante pour les blocs de paraffine pendant le processus de coupe grâce à l’accessoire Epredia™ Cool-Cut.
2080.00€ - 2425.00€
Spécification
Type de produit | Accessoire pour microtome |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Microtomes Epredia |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11336770
|
Epredia™
771110 |
Avec pince à cassette universelle |
2425.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12617886
|
Epredia™
771120 |
Avec pince standard |
2080.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Maintenez une température fraîche et constante pour les blocs de paraffine pendant le processus de coupe grâce à l’accessoire Thermo Scientific™ Cool-Cut. Pour microtomes rotatifs Thermo Scientific uniquement.
- S’adapte directement sur le cylindre à échantillon de la gamme des microtomes rotatifs
- Disponible avec pince à cassettes universelle ou pince pour échantillons standard
- Efficace lorsqu’il est nécessaire de réaliser des “coupes par étapes” ou des “coupes en série” à travers le bloc de paraffine avec le microtome pendant des périodes prolongées
Comprend :
- Dispositif Peltier avec pince pour échantillons intégrée
- Contrepoids
- Alimentation électrique
Spécification
Accessoire pour microtome | |
Microtomes Epredia |