Learn More
Epredia™ Cool-Cut avec pince à cassette universelle
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Accessoire pour microtome
Conditionnement:
1 pièce
Description
Maintenez une température fraîche et constante pour les blocs de paraffine pendant le processus de coupe grâce à l’accessoire Thermo Scientific™ Cool-Cut. Pour microtomes rotatifs Thermo Scientific uniquement.
- S’adapte directement sur l’éprouvette d’échantillonnage de la ligne de microtome rotatif
- Possibilité d’être équipé d’une pince à cassette universelle ou d’une pince à échantillon standard
- Efficace lorsque des périodes de coupe prolongées sur le microtome sont nécessaires pour faire une coupe fine ou une coupe en série à travers le bloc de paraffine
Inclut :
- Dispositif Peltier avec pince à échantillons intégrée
- Poids de contrepoids
- Alimentation électrique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Accessoire pour microtome |
| À utiliser avec (équipement) | Microtomes Epredia |