Learn More
Contec™ Têtes de serpillère à franges VertiKlean™ MAX™
Nettoyez facilement les murs, plafonds et autres surfaces difficiles à atteindre. Les systèmes de nettoyage Contec™ VertiKlean™ MAX™ disposent d’une variété de têtes de balai-serpillère qui s’installent facilement sur les cadres. La mousse de PU dure plus longtemps que les serpillères à franges classiques et libère le liquide de façon plus régulière.
Marque: Contec™ VKSE0250
384.02 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Se composent d’une monocouche de mousse de PU hydrophile laminée sur un tissu composé de microfibre de polyester texturé
- Montées sur plaque thermoformée semi-rigide s’installant facilement sur le cadre de tête de balai-serpillère
- Conçues pour l’application de désinfectants sur les surfaces horizontales et verticales
- Les têtes de balai-serpillère sont composées d’une éponge absorbante jetable laminée sur du tissu de filaments de polyester en maille montée sur une plaque thermoformée s’installant facilement sur le matériel de lavage VertiKlean.
- Existent désormais avec microfibres nervurées pour une meilleure élimination de la contamination
- Le cadre pivotant de la tête de balai-serpillère est idéal pour nettoyer les murs, les sols et les plafonds, ainsi que les zones difficiles à atteindre telles que les hottes filtrantes, les environnements réduits, autour des dispositifs d’éclairage et les équipements lourds
- Les têtes de balai-serpillière stériles sont certifiées stériles conformément à la norme AAMI / ISO 11137.
- L’autoclavage des têtes de balai-serpillère est déconseillé en raison de la plaque thermoformée ; cependant, le reste du matériel est autoclavable.
Informations sur la commande
Cadres, manches et système d’essorage à seaux vendus séparément
Certifications
Stérilité validée selon un niveau d’assurance de stérilité de 10-6 conformément aux directives AAMI ISO11137:2006.Certificat de stérilité disponible
Spécification
15 x 5 in (38 x 13 cm) | |
White | |
Non autoclavable | |
Tête moyenne de serpillère en microfibre rainurée VertiKlean MAX, avec bord scellé nervuré | |
Mousse, polyester, Polyester |
Tête de balai à franges | |
Stérile | |
Usage unique | |
No |