Learn More
Contec™ Têtes de serpillère à franges VertiKlean™ MAX™
Nettoyez facilement les murs, plafonds et autres surfaces difficiles à atteindre. Les systèmes de nettoyage Contec™ VertiKlean™ MAX™ disposent d’une variété de têtes de balai-serpillère qui s’installent facilement sur les cadres. La mousse de PU dure plus longtemps que les serpillères à franges classiques et libère le liquide de façon plus régulière.
71.15€ - 740.52€
Spécification
Type de produit | Mop Head |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Usage unique |
Code produit | Marque | Description | Dimensions | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Dimensions | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13408166
|
Contec™
VKMX0200 |
Medium VertiKlean MAX Mop Head | 32 x 11 x 2 cm (12.8 x 4.3 x 0.7 in.) | Non stérile | N/A | ||||||
15184589
|
Contec™
VKMX0250 |
Medium VertiKlean MAX Mop Head | 32 x 11 x 2 cm (12.8 x 4.3 x 0.7 in.) | Stérile | N/A | ||||||
16605564
![]() ![]() |
Contec™
VKMX0125 |
Tête normale pour serpillère en microfibre rainurée VertiKlean MAX | 8,4 x 4,3 in (21 x 11 cm) | Non stérile |
427.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16615564
![]() ![]() |
Contec™
VKMX0175 |
Tête normale pour serpillère en microfibre rainurée VertiKlean MAX | 8,4 x 4,3 in (21 x 11 cm) | Stérile |
631.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15684937
![]() ![]() |
Contec™
VKMX0225 |
Tête moyenne de serpillère en microfibre rainurée VertiKlean MAX | 12,8 x 4,3 in (32 x 11 cm) | Non stérile |
351.00€
28 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15585040
![]() ![]() |
Contec™
VKMX0275 |
Tête moyenne de serpillère en microfibre rainurée VertiKlean MAX | 12,8 x 4,3 in (32 x 11 cm) | Stérile |
482.00€
28 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610496
![]() ![]() |
Contec™
VKMX0325 |
Grande tête de serpillère en microfibre rainurée VertiKlean MAX | 15 x 4,3 in (38 x 11 cm) | Non stérile |
417.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16625564
![]() ![]() |
Contec™
VKMX0375 |
Grande tête de serpillère en microfibre rainurée VertiKlean MAX | 15 x 4,3 po (38 x 11 cm) | Stérile |
490.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15646996
![]() ![]() |
Contec™
VKSE0200 |
15 x 5 in (38 x 13cm) | Non stérile |
342.00€
16 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15656996
![]() ![]() |
Contec™
VKSE0250 |
Tête moyenne de serpillère en microfibre rainurée VertiKlean MAX, avec bord scellé nervuré | 15 x 5 in (38 x 13 cm) | Stérile |
494.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348845
![]() ![]() |
Contec™
VKSE0100 |
Tête de serpillère en microfibre rainurée VertiKlean MAX, à bords scellés | 9,5 x 5 in (24 x 13 cm) | Non stérile |
544.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
16358845
![]() ![]() |
Contec™
VKSE0150 |
Tête de serpillère en microfibre rainurée VertiKlean MAX, à bords scellés | 9,5 x 5 in (24 x 13 cm) | Stérile |
682.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16426830
![]() ![]() |
Contec™
VKSE0300 |
Tête de serpillère en microfibre rainurée VertiKlean MAX, à bords scellés | 18 x 5 in (46 x 13 cm) | Non stérile |
404.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16635564
![]() ![]() |
Contec™
VKSE0350 |
Tête de serpillère en microfibre rainurée VertiKlean MAX, à bords scellés | 18 x 5 in (46 x 13 cm) | Stérile |
610.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Se composent d’une monocouche de mousse de PU hydrophile laminée sur un tissu composé de microfibre de polyester texturé
- Montées sur plaque thermoformée semi-rigide s’installant facilement sur le cadre de tête de balai-serpillère
- Conçues pour l’application de désinfectants sur les surfaces horizontales et verticales
- Les têtes de balai-serpillère sont composées d’une éponge absorbante jetable laminée sur du tissu de filaments de polyester en maille montée sur une plaque thermoformée s’installant facilement sur le matériel de lavage VertiKlean.
- Existent désormais avec microfibres nervurées pour une meilleure élimination de la contamination
- Le cadre pivotant de la tête de balai-serpillère est idéal pour nettoyer les murs, les sols et les plafonds, ainsi que les zones difficiles à atteindre telles que les hottes filtrantes, les environnements réduits, autour des dispositifs d’éclairage et les équipements lourds
- Les têtes de balai-serpillère stériles sont certifiées stériles conformément à la norme AAMI / ISO 11137.
- L’autoclavage des têtes de balai-serpillère est déconseillé en raison de la plaque thermoformée ; cependant, le reste du matériel est autoclavable.
- Les bords thermosoudés de la tête de balai-serpillère offrent une résistance accrue et éliminent les risques de contamination des fibres et particules due à la mousse exposée.
- La tête de balai-serpillère à bords soudés possède une face en microfibre permettant d’éliminer efficacement la contamination de surface et les résidus.
Order Info
Cadres, manches et système d’essorage à seaux vendus séparément
Certifications
Stérilité validée selon un niveau d’assurance de stérilité de 10-6 conformément aux directives AAMI ISO11137:2006.Certificat de stérilité disponible
Specifications
Mop Head | |
Non autoclavable | |
Usage unique |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.