Learn More
Contec™ Têtes de serpillère à franges VertiKlean™ MAX™
Nettoyez facilement les murs, plafonds et autres surfaces difficiles à atteindre. Les systèmes de nettoyage Contec™ VertiKlean™ MAX™ disposent d’une variété de têtes de balai-serpillère qui s’installent facilement sur les cadres. La mousse de PU dure plus longtemps que les serpillères à franges classiques et libère le liquide de façon plus régulière.
Marque: Contec™ VKSE0200
226.35 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Se composent d’une monocouche de mousse de PU hydrophile laminée sur un tissu composé de microfibre de polyester texturé
- Montées sur plaque thermoformée semi-rigide s’installant facilement sur le cadre de tête de balai-serpillère
- Conçues pour l’application de désinfectants sur les surfaces horizontales et verticales
- Les têtes de balai-serpillère sont composées d’une éponge absorbante jetable laminée sur du tissu de filaments de polyester en maille montée sur une plaque thermoformée s’installant facilement sur le matériel de lavage VertiKlean.
- Existent désormais avec microfibres nervurées pour une meilleure élimination de la contamination
- Le cadre pivotant de la tête de balai-serpillère est idéal pour nettoyer les murs, les sols et les plafonds, ainsi que les zones difficiles à atteindre telles que les hottes filtrantes, les environnements réduits, autour des dispositifs d’éclairage et les équipements lourds
- Les têtes de balai-serpillière stériles sont certifiées stériles conformément à la norme AAMI / ISO 11137.
- L’autoclavage des têtes de balai-serpillère est déconseillé en raison de la plaque thermoformée ; cependant, le reste du matériel est autoclavable.
Informations sur la commande
Cadres, manches et système d’essorage à seaux vendus séparément
Certifications
Stérilité validée selon un niveau d’assurance de stérilité de 10-6 conformément aux directives AAMI ISO11137:2006.Certificat de stérilité disponible
Spécification
15 x 5 in (38 x 13cm) | |
White | |
Non autoclavable | |
No |
Mop Head | |
Non stérile | |
Usage unique | |
Mousse, polyester, Polyester |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1089966-0-0-1 | Certificat de qualité | 24/01/2025 | VKSE0200 |
1082544-0-0-1 | Certificat de qualité | 17/10/2024 | VKSE0200 |
1064763-0-0-1 | Certificat de qualité | 18/07/2024 | VKSE0200 |
1058850-0-0-1 | Certificat de qualité | 05/07/2024 | VKSE0200 |
997996-0-0-1 | Certificat de qualité | 21/03/2024 | VKSE0200 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %