Learn More
Contec™ Serpillères plates QuickTask™
Choisissez un système de serpillère présentant une grande diversité d’options. Les serpillères plates Contec™ QuickTask™ sont parfaitement adaptées au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, notamment sur les sols et les grilles perforés des salles blanches. L’ensemble du matériel QuickTask™ est entièrement autoclavable.
Marque: Contec™ TASK0300
360.84 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Choisissez un système de serpillère présentant une grande diversité d’options. Les serpillères plates Contec™ QuickTask™ sont parfaitement adaptées au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, notamment sur les sols et les grilles perforés des salles blanches. L’ensemble du matériel QuickTask™ est entièrement autoclavable.
- Le système QuickTask comprend diverses têtes de balai-serpillère plates en polyester maillé, polyester/cellulose, microfibre/mousse et microfibre qui s’installent facilement sur un ensemble manche et cadre de tête de balai-serpillère à charnière.
- Chaque tête de balai-serpillère est compatible avec une large gamme de produits chimiques et de désinfectants, y compris les solutions Quat et d’hypochlorite.
- Se glissent rapidement et facilement sur les têtes de balai-serpillère QuickTask
- L’ensemble du matériel QuickTask est entièrement autoclavable.
- Cadres pliants robustes et légers en acier inox pour une utilisation avec tous les manches QuickConnect ou avec le manche en PP bleu destiné à être utilisé avec le manche QuickConnect en acier inox de 60 po et le manche en fibre de verre extensible de 69 po
Housses de serpillère à tressage en polyester (TASK0200 et TASK0250)
- Housses de tête de balai légères à usage unique en maille de polyester multicouche adsorbant
- Optimisées pour une utilisation sur des surfaces lisses ; appliquent les solutions uniformément tout en éliminant les contaminants
- Fournies blanchies en salle blanche pour les environnements plus critiques
- Disponibilité en version stérile ou non stérile
Housses de serpillère en boucles de microfibre (TASK0300)
- Adsorption maximale des housses pour tête de balai QuickTask
- Les petites boucles de microfibre offrent des performances exceptionnelles pour l’élimination des liquides, des salissures, des résidus et d’autres contaminants de la plupart des surfaces.
- Adsorption et performance d’épongeage exceptionnelles sur les surfaces mouillées
- Idéales pour les revêtements de sol polymériques
Têtes de serpillère en boucles de polyester (TASK0400)
- Housse pour tête de balai QuickTask la plus propre et la plus durable
- Les boucles de longueur moyenne s’adaptent à toutes les formes, ou presque.
- Idéales pour nettoyer les plinthes à gorge, ainsi que les joints de plafond et muraux, plus facilement qu’avec les serpillères plates standard
- Fournies blanchies en salle blanche pour les environnements critiques
Têtes de serpillère à cœur de mousse et face en microfibre (TASK0600 et ASK0650)
- La face en microfibre unique et le cœur de mousse garantissent un excellent contact au sol, une adsorption parfaite et un nettoyage supérieur des surfaces.
- La microfibre nervurée permet un nettoyage, une application de la solution de nettoyage et des performances d’épongeage exceptionnels.
Spécification
41 x 13 cm (16 x 5 in) | |
White | |
16 in | |
41 cm | |
13 cm | |
Usage unique | |
Système de serpillère QuickTask™ | |
No |
Housse pour serpillères plates QuickTask™ | |
Bleu | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
5 in | |
Small Loop | |
Parfaitement adaptées au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, notamment sur les sols et les grilles perforés des salles blanches. | |
Microfibre de polyester |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
963955-0-0-1 | Certificat de qualité | 08/03/2023 | TASK0300 |
892898-0-0-1 | Certificat de conformité | 05/05/2022 | TASK0300 |
893011-0-0-1 | Certificat de conformité | 01/04/2022 | TASK0300 |
883318-0-0-1 | Certificat de conformité | 23/03/2022 | TASK0300 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
30Heures
17Minutes
6Secondes
55Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %