Learn More
Contec™ Lingettes en microfibre MicroGenesis™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Pick up and retain particles, dust, and other contaminants in cleanrooms and other critical applications. MicroGenesis™ Microfiber Wipes utilize 100% polyester microfiber yarn knitted into a thermally bonded polypropylene substrate. This structure applies microfiber only to the wiping surface where it is needed while sealing the base of each stitch in a thermally bonded base.
580.00€ - 585.00€
Spécification
Type de produit Lingette en microfibres
Largeur (impériale) 10 po
Largeur (métrique) 25 cm
Matériau Microfibre de polyester
Autoclavable Non autoclavable
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
16645524
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Contec™
LWMM0300
46 x 25 cm (18 x 10 po)
580.00€
400 pièces
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16635524
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Contec™
LWMM0100
31 x 25 cm (12 x 10 po)
585.00€
800 pièces
Expédition estimée: 14-05-2025
Description
  • Adaptées aux applications sèches où la récupération et la rétention des particules sont essentielles
  • Conçues en tissu microéponge pour rapidement et efficacement enlever et retenir les particules sensibles à la microfibre
  • Quantité de microfibre maximale pour récupérer et retenir les particules, la poussière et d’autres contaminants dans les salles blanches et lors d’autres applications critiques
  • Dans certaines applications, les performances à sec du produit peuvent permettre d’éliminer des produits chimiques dont la présence pourrait coûter cher
  • La technologie de traitement Contec permet, de manière unique, de créer une lingette MicroGenesis avec d’excellentes capacités d’absorption, ce qui en fait un produit idéal pour de multiples applications et industries
  • Compatibles avec une large gamme de désinfectants, de produits chimiques et de solutions
  • Utilisation sans danger avec tous les désinfectants, y compris les agents de blanchiment et l’ammonium quaternaire
Applications
  • Fabrication de comprimés et de produits pharmaceutiques en poudre fine
  • Résidus de poudre générés et déposés sur les équipements, les sols, les murs et les plafonds
  • Retrait de graisses sur les équipements de production entre les lots fabriqués
  • Nettoyage de verre et de lunettes
  • Utilisation générale en salle blanche
  • Essuyage et élimination des déversements
  • Nettoyage des sols secs et humides
  • Nettoyage et polissage de l’acier inoxydable
Spécification
Spécification
Lingette en microfibres
25 cm
Non autoclavable
Idéal pour ramasser les particules et les résidus de poudre générés et déposés sur les équipements, les sols, les murs et les plafonds.
Non stérile
10 po
Microfibre de polyester
Usage unique
1-ply
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Contec™ Lingettes en microfibre MicroGenesis™