Learn More
Contec™ Lingettes en microfibre MicroGenesis™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Pick up and retain particles, dust, and other contaminants in cleanrooms and other critical applications. MicroGenesis™ Microfiber Wipes utilize 100% polyester microfiber yarn knitted into a thermally bonded polypropylene substrate. This structure applies microfiber only to the wiping surface where it is needed while sealing the base of each stitch in a thermally bonded base.
Marque:  Contec™ LWMM0300
Code produit. 16645524
  • 580.00€ / 400 pièces
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Adaptées aux applications sèches où la récupération et la rétention des particules sont essentielles
  • Conçues en tissu microéponge pour rapidement et efficacement enlever et retenir les particules sensibles à la microfibre
  • Quantité de microfibre maximale pour récupérer et retenir les particules, la poussière et d’autres contaminants dans les salles blanches et lors d’autres applications critiques
  • Dans certaines applications, les performances à sec du produit peuvent permettre d’éliminer des produits chimiques dont la présence pourrait coûter cher
  • La technologie de traitement Contec permet, de manière unique, de créer une lingette MicroGenesis avec d’excellentes capacités d’absorption, ce qui en fait un produit idéal pour de multiples applications et industries
  • Compatibles avec une large gamme de désinfectants, de produits chimiques et de solutions
  • Utilisation sans danger avec tous les désinfectants, y compris les agents de blanchiment et l’ammonium quaternaire
Applications
  • Fabrication de comprimés et de produits pharmaceutiques en poudre fine
  • Résidus de poudre générés et déposés sur les équipements, les sols, les murs et les plafonds
  • Retrait de graisses sur les équipements de production entre les lots fabriqués
  • Nettoyage de verre et de lunettes
  • Utilisation générale en salle blanche
  • Essuyage et élimination des déversements
  • Nettoyage des sols secs et humides
  • Nettoyage et polissage de l’acier inoxydable
Spécification
Spécification
Lingettes Microfibre
46 cm
25 cm
Non autoclavable
18 x 10 in (46 x 25 cm)
100/Sachet, 4 Sachets/Carton
Non stérile
18 in
10 in.
Microfibre de polyester
Single-use
Idéal pour ramasser les particules et les résidus de poudre générés et déposés sur les équipements, les sols, les murs et les plafonds.
1-ply