Learn More
Contec™ Crochets et manches de serpillères à franges QuickConnect™
GREENER_CHOICE
Faites votre choix parmi l’aluminium anodisé léger, l’acier inox électropoli et durable et la fibre de verre. Les manches de serpillère QuickConnect sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre à tous les besoins de nettoyage.
Marque:  Contec™ CFH114
134.77 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17918312
  • 188.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-10-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Faites votre choix parmi de l’aluminium anodisé léger, de l’acier inox électropoli et durable ou de la fibre de verre.Les manches à serpillère Contec™ QuickConnect™ sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre à tous les besoins de nettoyage.
  • Fully autoclavable QuickConnect mop handles and interchangeable mop head frames work together for maximum flexibility for cleaning in critical environments. Invest in one handle and the various interchangeable heads required for your specific applications. Handles are available in several lengths and styles.
  • Telescoping handles are available in lightweight carbon fiber and anodized aluminum or durable stainless steel or fiberglass. Choose from a variety of lengths ranging from 16 in. (40 cm) extends to 30 in. (75 cm) to 66 in. (1.7 m) extends to 224 in. (5.7 m). For hard-to-reach ceilings and walls, a 27.8 ft. (8.5 m) carbon fiber handle is available that is lightweight and easy to maneuver.
  • A 60 in. one-piece stainless-steel handle is also available.
  • Compatible with all QuickConnect™ frames
  • Multiple lengths available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
63 to 114 in.
Black
Non stériles
Réutilisable
No
Manche extensible
63 to 114 in.
Autoclavable
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop, EasyCurve and EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop Head Frames
Carbon Fiber
Nom du produit
Contec™ Crochets et manches de serpillères à franges QuickConnect™ > Dimensions: 40 to 70 in