Learn More
Biochrom Spectrophotomètre UV/Visible à double faisceau Ultrospec™ 8000
Conçu pour répondre aux exigences des analyses critiques et des utilisateurs dans les environnements de recherche sur la pharmacopée
Marque: Biochrom 29003613
Description
- Écran tactile couleur pour un fonctionnement simplifié
- Logiciel standard pour l’analyse de la longueur d’onde, de la longueur d’onde fixe, des courbes standard, de la cinétique et des méthodes de sciences de la vie préstockées
- Compatibilité parfaite avec la pharmacopée européenne
- Instrument à double faisceau, avec bande passante d’1 nm
- Stockage de données / méthodes de clés USB et connexion USB PC
- Instrument analytique multi-utilisateur avec connexion sécurisée pour assure la protection des méthodes
- Livré avec Datrys en standard
- Logiciel Equation Editor permettant d’appliquer des calculs personnalisés aux données mesurées
- Bande passante spectrale : 1 nm
- Sortie numérique : Câble USB, clé USB, imprimante intégrée (en option), Bluetooth (en option)
- Exigences relatives à l’alimentation électrique : 90 à 250 V, 50/60 Hz
- Stabilité : ±0,0003 A/h à 500 nm
- Étalonnage de la longueur d’onde : automatique à la mise sous tension
- Lumière diffusée : <0,025 % T à 220 nm à l’aide de NaI et 340 nm à l’aide de NaNO2<1 % T à 198 nm KCl
- Précision : ±0,3 nm sur une plage de longueurs d’onde
- Source lumineuse : deutérium, tungstène
- Monochromateur : monochromateur à double faisceau
- Longueur d’onde : 190 à 1100 nm
- Reproductibilité photométrique : ±0,002A à 1 A
- Absorbance : -4,0 à +4,0
- Technologie de détection : photodiodes à double silicone
Informations sur la commande
- Compatible avec Windows™ XP, Windows Vista™ et Windows 7
- P × l × H : 33 x 53,3 x 45,7 cm (12,99 x 20,98 x 17,99 po)
- Poids : <18 kg (<39,68 lb.)
Spécification
&minus4.0 to 4.0 A | |
Plus-or-minus 0.3 nm across wavelength range | |
Color Touchscreen | |
457 mm |