Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche ProZorb™ non tissées
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabriquées à base de cellulose et de polyester grâce à un procédé spécial qui crée des ouvertures dans le tissu tout en en améliorant l’épaisseur. Les lingettes pour salle blanche non tissées Contec™ ProZorb™ offrent une surface texturée avec d’excellentes capacités d’adsorption et d’élimination des particules.
498.00€
Spécification
Type de produit Lingettes non-tissées pour salle blanche
Matériau Polyester Cellulose
Poids de base 55
Certifications/Conformité Classe ISO 5
À utiliser avec (application) Salle blanche
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
15691393
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Contec™
PZ-1212
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
498.00€
1800 pièces
Expédition estimée: 16-07-2025
Description
  • Les lingettes non tissées en polyester/cellulose texturée favorisent un nettoyage efficace.
  • Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
  • Robustes et durables
  • Conçues pour les applications non abrasives dans les secteurs de la biotechnologie, de pharmaceutique, de l’électronique, des semi-conducteurs, et bien plus encore
  • Recommandées pour une utilisation en salle blanche de classe ISO 5 ; à utiliser pour l’essuyage des produits avant entrée en salle blanche 
  • Idéales pour le nettoyage des déversements dans les environnements critiques
  • Pas de liants chimiques ou de surfactants
Informations sur la commande
Poids de base : 55 g/m2.
Spécification
Spécification
Lingettes non-tissées pour salle blanche
55
Salle blanche
Polyester Cellulose
Classe ISO 5
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Contec™ Lingettes pour salle blanche ProZorb™ non tissées