Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche ProZorb™ non tissées
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15691393 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
Conditionnement:
1800 pièces
Code produit. 15691393
Marque: Contec™ PZ1212
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées à base de cellulose et de polyester grâce à un procédé spécial qui crée des ouvertures dans le tissu tout en en améliorant l’épaisseur. Les lingettes pour salle blanche non tissées Contec™ ProZorb™ offrent une surface texturée avec d’excellentes capacités d’adsorption et d’élimination des particules.
  • Les lingettes non tissées en polyester/cellulose texturée favorisent un nettoyage efficace.
  • Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
  • Robustes et durables
  • Conçues pour les applications non abrasives dans les secteurs de la biotechnologie, de pharmaceutique, de l’électronique, des semi-conducteurs, et bien plus encore
  • Recommandées pour une utilisation en salle blanche de classe ISO 5 ; à utiliser pour l’essuyage des produits avant entrée en salle blanche 
  • Idéales pour le nettoyage des déversements dans les environnements critiques
  • Pas de liants chimiques ou de surfactants
Informations sur la commande
Poids de base : 55 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes non-tissées pour salle blanche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,48 cm
Matériau Polyester Cellulose
Poids de base 55
Certifications/Conformité Classe ISO 5
Dimensions (L x l) 12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
À utiliser avec (application) Salle blanche