Learn More
Contec™ Système de nettoyage EasyReach™ : Tampons de nettoyage
BIOPHARMA
Tampons de nettoyage à utiliser avec l’outil de nettoyage Contec (2665SF). Les tampons matelassés garantissent une couverture efficace et uniforme de la surface. Le système de nettoyage Contec™ EasyReach™ est idéal pour les isolateurs, les armoires, les hottes à flux d’air laminaire, les boîtes à gants et autres mini-environnements.
Marque:  Contec™ MEQT0022
394.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16601882
  • 539.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polyester étanche à usage unique
  • Assure un faible niveau de particules, ce qui est essentiel pour une utilisation dans les zones de contact avec le produit
  • Très absorbant, ce qui assure une bonne couverture uniforme du désinfectant ou de l’IPA
  • Le bord à prise facile du tampon de nettoyage garantit que celui-ci s’adapte convenablement sur le support de la serpillère
  • Les patins de nettoyage stériles sont pré-saturés avec de l’IPA à 70 %
Spécification
Spécification
Tampons de nettoyage en polyester étanches aux ultrasons
7 cm
7 cm
Non autoclavable
Single-use
7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm)
4/sachet, 25 sachets/boîte
2,8 in
2.8 in.
ouatiné contre les ultrasons
Stérile
Scellé par ultrasons
Film rigide, flexible, demi-combinaisons (CAI, CACI), systèmes de barrières d’accès restreint (RABS), lignes de remplissage, hottes à flux d’air laminaire (LAF), armoires de biosécurité (BSC), boîtes à gants, incubateurs