Learn More
Contec™ Système de nettoyage EasyReach™ : Tampons de nettoyage
Tampons de nettoyage à utiliser avec l’outil de nettoyage Contec (2665SF). Les tampons matelassés garantissent une couverture efficace et uniforme de la surface. Le système de nettoyage Contec™ EasyReach™ est idéal pour les isolateurs, les armoires, les hottes à flux d’air laminaire, les boîtes à gants et autres mini-environnements.
Marque: Contec™ PSME0001
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 3.20000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Le système de nettoyage EasyReach™ comprend un outil de nettoyage à une pièce en acier inox léger (2665SF) et des tampons de nettoyage jetables et absorbants interchangeables qui assurent un nettoyage et une désinfection efficaces dans les zones difficiles à atteindre.
- La forme rectangulaire facilite le nettoyage en lignes droites successives.
- La tête pivotante à 360° à profil bas permet un accès facile et rapide aux zones difficiles d’accès.
- Structure légère et articulée
- Le bord d’accrochage aisé du tampon de nettoyage garantit un ajustement parfait sur le cadre de tête de balai-serpillère ; remplacement facile même les mains gantées
- Le conditionnement en petites quantités est prévu pour une seule session.
- Le tampon en polyester ouatiné bien adapté assure un traitement efficace et uniforme de la surface, ce qui réduit le nombre de contaminants viables et non viables, et assure une élimination maximale des résidus
- Particules et fibres sont réduites grâce aux tampons absorbants à bords soudés Quiltec™ à deux épaisseurs
- Tampons de nettoyage disponibles présaturés d’IPA à 70 %
Remarque : ce sont les tampons de nettoyage uniquement. L’outil de nettoyage est vendu séparément, voir 2665SF. Voir les cadres et manches des têtes de serpillère à frange QuickConnect™ pour l’option EasyReach à long manche.
Spécification
Tampons de nettoyage pré-saturés (70 % d’IPA / 30 % d’eau DI) | |
20 cm | |
7 cm | |
Non autoclavable | |
7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) | |
8/sachet, 8 sachets/boîte. | |
Stérile |
7,5 po | |
2.75 in. | |
Polyester ouatiné | |
Single-use | |
Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators | |
70% IPA, 30% DI Water |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.