Learn More
Contec™ Système de nettoyage EasyReach™ : Tampons de nettoyage
Tampons de nettoyage à utiliser avec l’outil de nettoyage Contec (2665SF). Les tampons matelassés garantissent une couverture efficace et uniforme de la surface. Le système de nettoyage Contec™ EasyReach™ est idéal pour les isolateurs, les armoires, les hottes à flux d’air laminaire, les boîtes à gants et autres mini-environnements.
Marque: Contec™ MEQT0002
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 2.20000kg
Description
- Polyester étanche à usage unique
- Assure un faible niveau de particules, ce qui est essentiel pour une utilisation dans les zones de contact avec le produit
- Très absorbant, ce qui assure une bonne couverture uniforme du désinfectant ou de l’IPA
- Le bord à prise facile du patin de nettoyage garantit que le tampon s’adapte convenablement sur le support
- Les patins de nettoyage stériles sont pré-saturés avec de l’IPA à 70 %
Spécification
Tampons de nettoyage | |
20 cm | |
7 cm | |
Non autoclavable | |
7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) | |
4/sachet, 15 sachets/boîte. |
7,5 po | |
2,7 in | |
Polyester ouatiné | |
Single-use | |
Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators | |
Stérile |