Learn More
Contec™ Essoreuses et cadres pour seaux
À utiliser avec les systèmes à seaux et serpillères Contectrade;. Les essoreuses et cadres pour seaux Contectrade; sont disponibles dans trois styles pour s’adapter au système de serpillère Contectrade; choisi.
950.00€ - 1479.00€
Spécification
Jetable | Réutilisable |
---|---|
À utiliser avec (application) | Ideal for cleanrooms and controlled environments |
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15552691
![]() ![]() |
Contec™
2756 |
Serpillères plates Contec™ VertiKlean MAX™ ou QuickTask™ ; à utiliser avec des seaux de 5 gal. (20 L) ou 6,5 gal. (25 L) |
950.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
11962415
|
Contec™
2710 |
Heavy Duty Downpress Mop Wringer | Contec Edgeless VertiKlean MAX or QuickTask Mops, 5 gal. or 6.5 gal. Bucket | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
À utiliser avec les systèmes à seaux et serpillères Contec™. Les essoreuses et cadres pour seaux Contec™ sont disponibles dans trois styles pour s’adapter au système de serpillère Contec™ choisi.
ulliDivers styles d’essoreuses : descendantes, plates ou courbes/liliDisponibles en PP ou en acier inox/liliIdéal pour les salles blanches et les environnements contrôlés avec de petits autoclaves ou un espace de stockage limité/liliChoisissez l’essoreuse adaptée à votre serpillère/li/ulpTamis courbe en acier inox 19-200-014 pour serpillère EasyCurvetrade; et tamis plat en acier inox 19-033715 pour serpillères plates VertiKleantrade;nbsp;MAX et QuickTask, par exemple. Les tamis nécessitent un cadre en acier inox 19-033-716 pour les seaux de 5 gal (20 L) et pour les seaux 19-033-717 de 6,5 gal (25 L)./pSpécification
Réutilisable | |
Ideal for cleanrooms and controlled environments |