Learn More
Contec™ Essoreuses et cadres pour seaux
À utiliser avec les systèmes à seaux et serpillères Contectrade;. Les essoreuses et cadres pour seaux Contectrade; sont disponibles dans trois styles pour s’adapter au système de serpillère Contectrade; choisi.
Marque:  Contec™ 2710
Code produit. 11962415
Description
Description
À utiliser avec les systèmes à seaux et serpillères Contec™. Les essoreuses et cadres pour seaux Contec™ sont disponibles dans trois styles pour s’adapter au système de serpillère Contec™ choisi.
ulliDivers styles d’essoreuses : descendantes, plates ou courbes/liliDisponibles en PP ou en acier inox/liliIdéal pour les salles blanches et les environnements contrôlés avec de petits autoclaves ou un espace de stockage limité/liliChoisissez l’essoreuse adaptée à votre serpillère/li/ulpTamis courbe en acier inox 19-200-014 pour serpillère EasyCurvetrade; et tamis plat en acier inox 19-033715 pour serpillères plates VertiKleantrade;nbsp;MAX et QuickTask, par exemple. Les tamis nécessitent un cadre en acier inox 19-033-716 pour les seaux de 5 gal (20 L) et pour les seaux 19-033-717 de 6,5 gal (25 L)./p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Heavy Duty Downpress Mop Wringer
Réutilisable
Contec Edgeless VertiKlean MAX or QuickTask Mops, 5 gal. or 6.5 gal. Bucket
Autoclavable
Ideal for cleanrooms and controlled environments
Non stérile
Nom du produit
Contec™ Essoreuses et cadres pour seaux > Type: Heavy-duty Downpress Wringer, For Use With: Contec™ Edgeless™ VertiKlean MAX™ or QuickTask™ Mops, 5 gal. (20 L) or 6.5 gal. (25 L) Bucket