Learn More
Contec™ Anticon™ Gold Standard Weight Cleanroom Wipes
Clean sensitive optics in ISO Class 1 to 4 applications. Contec™ Anticon™ Gold Standard Weight Cleanroom Wipes can be used in many applications from spill control to critical chamber cleaning. 100% continuous filament polyester material is chemically modified for superior cleanliness and sorbency.
Marque: Contec™ 495353-903
394.99 EUR valable jusqu'au 2025-02-13
Utilisez le code promo "24130" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Idéales pour essuyer les pièces optiques sensibles, excellentes pour un contrôle supérieur du déversement, lors d’applications de classe ISO 1 à 4
- Conçues pour offrir des performances optimales et une valeur supérieure
- Ces lingettes polyvalentes peuvent être utilisées lors de nombreuses applications, comme le contrôle des déversements ou le nettoyage essentiel d’une chambre
- Double maille 100 % polyester à filaments continus avec un tricotage interlock indémaillable
- Le fil de polyester est chimiquement conçu pour une absorption et une propreté maximales
- Les lingettes sont parfaitement jointes grâce à une technologie à l’étanchéité unique qui permet d’utiliser 100 % de la surface de la lingette
- Les lingettes sont dotées d’un faible taux de particules/fibres submicroniques, de substances extractibles et d’un taux d’absorption rapide adaptés au prélèvement rapide de déversements. 100 % polyester à filaments continus chimiquement modifié pour assurer une propreté et une absorption supérieures
- Lingettes idéales pour les étapes de nettoyage critiques, l’essuyage et le contrôle des déversements
Compliance
Testées conformément aux pratiques recommandées par l’IEST sur l’évaluation des matériaux d’essuyage pour les environnements critiques.
Spécification
Lingettes série Anticon™ Gold StandardWeight™ | |
23 cm | |
23 cm | |
ISO Classe 1 à 4 | |
Idéal pour l'essuyage des optiques sensibles, excellent pour le contrôle des déversements, pour les applications ISO de classe 1 à 4. |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | |
2 Sachets de 75 lingettes (en vrac) |