Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Zeta™
Préparez-vous aux déversements d’acide. Les lingettes pour salle blanche spécialisées Contec™ Amplitude™ Zeta™ sont excellentes pour une utilisation avec des déversements d’acide ou comme revêtement de plateau. Les lots des lingettes sont numérotés pour la traçabilité.
289.00€ - 559.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes spéciales pour salles blanches |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Certifications/Conformité | Classe ISO 6-8 |
À utiliser avec (application) | Salle blanche |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17225176
|
Contec™
AMZE0001 |
8 x 9 in (20,3 x 23 cm) |
289.00€
1800 pièces |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17867283
|
Contec™
AMZE0002 |
11 x 12 in. (27.9 x 30.5 cm) |
559.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Préparez-vous aux déversements d’acide.Les lingettes pour salle blanche spécialisées Contec™ Amplitude™ Zeta™ sont excellentes pour une utilisation avec des déversements d’acide ou comme revêtement de plateau.Les lots des lingettes sont numérotés pour la traçabilité.
- Cellulose/polypropylene nonwoven wipes
- Thermally-laminated, quilted wipes feature polypropylene outer layers and a highly sorptive cellulose center
- Quilted pattern allows for segregation by appearance
- Excellent for acid spills
- Ideal for tray liners
- Lot-numbered for traceability
- Inner core of cellulose thermally sealed between two layers of meltblown polypropylene is sorptive
- Strong resistance to acids
- Three-ply quilted pattern allows for segregation by appearance
Informations sur la commande
Poids de base, 103g/m2.
Spécification
Lingettes spéciales pour salles blanches | |
Polypropylène | |
Classe ISO 6-8 | |
Salle blanche |