Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Zeta™
GREENER_CHOICE
Préparez-vous aux déversements d’acide. Les lingettes pour salle blanche spécialisées Contec™ Amplitude™ Zeta™ sont excellentes pour une utilisation avec des déversements d’acide ou comme revêtement de plateau. Les lots des lingettes sont numérotés pour la traçabilité.
Marque:  Contec™ AMZE0002
377.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17867283
  • 559.00€ / 1500 pièces
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Préparez-vous aux déversements d’acide.Les lingettes pour salle blanche spécialisées Contec™ Amplitude™ Zeta™ sont excellentes pour une utilisation avec des déversements d’acide ou comme revêtement de plateau.Les lots des lingettes sont numérotés pour la traçabilité.
  • Cellulose/polypropylene nonwoven wipes
  • Thermally-laminated, quilted wipes feature polypropylene outer layers and a highly sorptive cellulose center
  • Quilted pattern allows for segregation by appearance
  • Excellent for acid spills 
  • Ideal for tray liners
  • Lot-numbered for traceability
  • Inner core of cellulose thermally sealed between two layers of meltblown polypropylene is sorptive
  • Strong resistance to acids
  • Three-ply quilted pattern allows for segregation by appearance
Informations sur la commande
Poids de base, 103g/m2.
Spécification
Spécification
Specialty Cleanroom Wipe
27.9 cm
30.5 cm
Classe ISO 6-8
Cleanroom
11 in
12 in
Polypropylène
11 x 12 in. (27.9 x 30.5 cm)