Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Sigma™
Utilisez ces lingettes pour le nettoyage courant et absorber les débordements en salle blanche ISO classe 6 ou supérieures. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Sigma™ offrent une résistance et une absorbance optimales et sont utiles dans une multitude d’environnements.
Marque: Contec™ AMSI0003
298.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24309" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez ces lingettes pour le nettoyage courant et absorbez les débordements en salle blanche ISO classe 6 ou supérieures.Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Sigma™ offrent une résistance et une absorbance optimales et sont utiles dans une multitude d’environnements.
- Lingettes tout usage, standard de l’industrie, avec une haute capacité d’absorption et une grande propreté
- Nettoyage courant dans les secteurs de la biotechnologie, de l’industrie pharmaceutique, des semi-conducteurs, de l’électronique et des dispositifs médicaux, entre autres
- Recommandé pour les applications en salle blanche de classe ISO 6 et supérieur
- Solide et durable, même mouillées
- Faibles niveaux de particules et de résidus extractibles
- Pour une utilisation dans des applications non abrasives
- Lot numéroté pour la traçabilité
- Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
Informations sur la commande
Poids de base, 68g/m2.
Spécification
Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Sigma | |
45,7 cm | |
45,7 cm | |
Intrinsèque : 4,3ml/g Extrinsèque : 308ml/m2 |
|
68 g/m2 | |
Non-tissé hydro-enchevêtré | |
46 x 46 cm (18 x 18 in) | |
75/Sachet, 10 Sachets/ Carton | |
Non stérile |
18 in | |
18 in | |
Polyester Cellulose | |
Non autoclavable | |
Classe ISO 6 | |
Usage unique | |
Salle blanche | |
1-ply |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
61000690-07 | Certificat de qualité | 27/03/2025 | AMSI0003 |
61000681-05 | Certificat de qualité | 24/01/2025 | AMSI0003 |
61000681-04 | Certificat de qualité | 17/10/2024 | AMSI0003 |
61000599-12 | Certificat de qualité | 03/08/2024 | AMSI0003 |
61000393-05 | Certificat de qualité | 05/07/2024 | AMSI0003 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %