Learn More
Thermo Scientific™ Consumables for KingFisher™ mL Systems
Optimisez les performances du système avec les consommables pour les systèmes Thermo Scientific™ KingFisher™ mL.
Marque: Thermo Scientific™ 97002141
Description
Optimisez les performances du système avec les consommables pour les systèmes Thermo Scientific™ KingFisher™ mL. Conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher mL, ces consommables utilisent des plastiques jetables en PP. Les plastiques, peignes à pointes et barrettes de tubes conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules, et leur conception spéciale permet une excellente récupération des microbilles magnétiques.
L’instrument KingFisher est conçu pour un maximum de 15 barrettes de tubes compatibles avec le peigne spécialement conçu.- Un traitement d’échantillons requiert une barrette de tubes contenant cinq tubes.
- Un peigne à cinq pointes est utilisé pour traiter cinq échantillons à la fois.
Specifications
Tubes et peignes pour 240 échantillons | |
À utiliser avec Combi 240 KingFisher ml |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2413710 | Certificat de conformité | 29/08/2024 | 97002141 |
2411010 | Certificat de conformité | 28/08/2024 | 97002141 |
2409410 | Certificat de conformité | 15/08/2024 | 97002141 |
2409210 | Certificat de conformité | 15/08/2024 | 97002141 |
2409411 | Certificat de conformité | 15/08/2024 | 97002141 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.