Learn More
Memmert™ Chambres climatiques constantes HPPeco avec technologie Peltier avancée
Idéale pour les tests de stabilité selon la norme ICH Q1A, tests de durabilité dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire et cosmétique ainsi que contrôles qualité et stockage de l'humidité.
Marque: Memmert™ HPP2200eco
Description
Efficace, homogène et fiable - ces trois mots décrivent la chambre climatique constante Memmert HPPeco.
- Tailles des modèles : 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
- Plages de réglage de température : 0 à +70°C (taille 110 à 1060), +15°C à +60°C (taille 1400 et 2200)
- Plages de réglage de température : 10 à 90 % (taille 110 à 1060), 10 à 80 % (taille 1400 et 2200)
- 1 variante de modèle : TwinDISPLAY (contrôle intuitif)
- Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
- Technologie Peltier avancée : efficacité énergétique maximale par rapport aux chambres climatiques avec compresseur
- Unité d’éclairage en option (lumière blanc froid, lumière blanc chaud)
- 2 capteurs Pt100 DIN classe A dans un circuit à 4 fils pour la surveillance mutuelle, prenant en charge les fonctions en cas d’erreur
- Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
- Paramètres réglables : température (degrés Celsius ou Fahrenheit), humidité relative, heure du programme, fuseaux horaires
- Répartition absolument homogène de la température et de l’humidité
- Fiable et fiable, même après des années de fonctionnement continu
- Climat toujours correct : sans réfrigérant, fonctionnement régulier, compact, peu d’entretien
Grâce au contrôle de haute précision, une répartition de la température et de l’humidité absolument homogène et stable est garantie. La nouvelle pompe de micro-dosage humidifie délicatement et rapidement l’intérieur de la chambre climatique. Les portes doubles standard empêchent la contamination et les chutes de température, elles offrent en même temps une vue optimale sur le chargement sensible à travers les vastes portes intérieures en verre.
Spécification
CE | |
2140 L | |
Unité d’éclairage en option | |
Humidité relative 10 à 90% | |
Chambre climatique | |
Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique | |
750 x 1972 x 1420 mm | |
811 kg | |
50/60 Hz |
Non | |
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
Acier inoxydable | |
15 (au moins 10 en dessous de la température ambiante) à 60°C. | |
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) | |
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours | |
2157 x 905 x 1913 mm | |
493 kg |