Learn More
Memmert™ Chambres climatiques constantes HPPeco avec technologie Peltier avancée
Idéale pour les tests de stabilité selon la norme ICH Q1A, tests de durabilité dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire et cosmétique ainsi que contrôles qualité et stockage de l'humidité.
14390.00€ - 46220.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
---|---|
Compresseur | Non |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304/1,4301) |
Éclairage | Unité d’éclairage en option |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17186914
|
Memmert™
HPP110ECO |
108 L |
14390.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17158964
|
Memmert™
HPP260eco |
256 L |
17280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17168964
|
Memmert™
HPP410eco |
384 L |
20255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17178964
|
Memmert™
HPP750eco |
749 L |
17920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17128964
|
Memmert™
HPP1060eco |
1060 L |
29330.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17138964
|
Memmert™
HPP1400eco |
1360 L |
35840.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17148964
|
Memmert™
HPP2200eco |
2140 L |
46220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Efficace, homogène et fiable – ces trois mots décrivent l’enceinte à climat constant HPPeco de Memmert.
- Tailles de modèles: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
- Plages de réglage de la température: 0 à +70°C (taille 110 - 1060) | +15°C à +60°C (taille 1400/2200)
- Plages de réglage de l’humidité: 10 à 90 % rh (taille 110 - 1060) | 10 à 80 % rh (taille 1400/2200)
- 1 variante du modèle: TwinDISPLAY (commande intuitive)
- Programmation, gestion et téléchargement de programmes à partir d'une interface Ethernet ou d'un port USB à l'aide du logiciel AtmoCONTROL
- Advanced Peltier Technology: Efficacité énergétique maximale en comparaison aves les enceintes d’essais climatiques avec compresseur
- Module d’éclairage en option (lumière blanche chaude, lumière blanche froide)
- 2 thermosondes Pt100 de classe DIN A en technologie 4 brins avec surveillance mutuelle et maintien du fonctionnement à une température exactement identique
- Alimentation en humidité à partir d'eau distillée provenant d'un réservoir externe via une pompe auto-amorçante
- Paramètres réglables: Température (Celsius ou Fahrenheit), humidité relative, durée des programmes, fuseaux horaires
- Répartition entièrement homogène de la température et de l‘humidité
- Fiable et sûr durant de longues années, même en fonctionnement continu
- Climat toujours positif: sans refrigerant, silencieux, compact, exigeant peu d’entretien
Le contrôle de haute précision garantit une distribution absolument homogène et stable, même avec des paramètres exigeants de température et d‘humidité. Grâce à la nouvelle pompe de microdosage et au contrôle intelligent, l’intérieur de la HPPeco est humidifié avec précision et rapidité. Les doubles portes standard préviennent la contamination et les chutes ou hausses de température. En même temps, vous avez une vue optimale sur l'élément de chargement sensible à température contrôlée grâce à la paroi intérieure intégralement vitrée des portes.
Specifications
CE | |
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
Acier inoxydable | |
Chambre climatique | |
Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique | |
50/60 Hz |
Non | |
Unité d’éclairage en option | |
Humidité relative 10 à 90% | |
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) | |
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.