Learn More
Fisherbrand™ Câble de branchement
Câble de connexion avec fiche BNC pour électrode combinée sensible aux ions avec membranes solides, idéal pour mesurer l’agriculture, l’analyse de l’eau et l’étalonnage des électrodes ioniques.
Marque: Fisherbrand™ 9001041-003U
Description
- Câble 1 M S7 / Type banane 4 mm
- Complété par une fiche de type banane de 4 mm
- Hanna, Knick, Schott, WTW
- Pour les électrodes de référence, longueur de 1 m
Spécification
Banane | |
Câble de branchement | |
Pour le raccordement de l’électrode à un appareil de mesure du pH à l’aide d’un câble coaxial antistatique avec la prise adéquate. | |
1 m |