Learn More
Fisherbrand™ Câble de branchement
Code produit. p-8001422 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Banane
DIN
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11766348
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Câble de connexion avec fiche BNC pour électrode combinée sensible aux ions avec membranes solides, idéal pour mesurer l’agriculture, l’analyse de l’eau et l’étalonnage des électrodes ioniques.
  • Câble 1 M S7 / Type banane 4 mm
  • Complété par une fiche de type banane de 4 mm
  • Hanna, Knick, Schott, WTW
  • Pour les électrodes de référence, longueur de 1 m
Spécification
Types de connecteurs Banane
Type Câble de branchement
À utiliser avec (application) Pour le raccordement de l’électrode à un appareil de mesure du pH à l’aide d’un câble coaxial antistatique avec la prise adéquate.
Longueur (métrique) 1 m