Learn More
Fisherbrand™ Câble de branchement
Câble de connexion avec fiche BNC pour électrode combinée sensible aux ions avec membranes solides, idéal pour mesurer l’agriculture, l’analyse de l’eau et l’étalonnage des électrodes ioniques.
Marque: Fisherbrand™ 9001041-003I
Description
- Câble de connexion avec fiche DIN
- Pour électrode combinée sensible aux ions avec membranes solides
- À utiliser pour mesurer l’agriculture, l’analyse de l’eau et l’étalonnage des électrodes ioniques
- Pour le raccordement de l’électrode à un pH-mètre à l’aide d’un câble coaxial antistatique avec la fiche adéquate.
Spécification
DIN | |
Pour le raccordement de l’électrode à un appareil de mesure du pH à l’aide d’un câble coaxial antistatique avec la prise adéquate. | |
1 m |
Câble de branchement | |
0 à 50°C |
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 2.5 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Câble de branchement > Type de connecteur : DIN
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu