Learn More
JG Finneran Associates™ Conical Inserts
Use these inserts for a variety of applications. JG Finneran™ Conical Inserts feature a polymer spring which acts as a shock absorber and protects against breakage if the needle bottoms out.
Marque:  JG Finneran Associates™ 4005BS-625
Code produit. 10537352
  • 60.85€ / 100 pièces
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponibles préassemblés avec un ressort inférieur en polymère ou un Top Spring™ breveté
  • Le ressort en polymère agit comme un amortisseur qui protège l’aiguille contre la casse si elle atteint le fond
  • La structure conique permet une élimination complète de l’échantillon
Spécification
Spécification
Verre
Ressort inférieur
100/paquet
50 μl
Big mouth, limited volume, precision formed mandrel