Learn More
JG Finneran Associates™ Inserts coniques
Code produit. p-8009571
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
Matériau:
Polypropylène
Verre
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12327019
Marque: JG Finneran Associates™ 4025BS629
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces inserts pour de nombreuses applications. Les inserts coniques JG Finneran™ sont dotés d’un ressort en polymère qui agit comme un amortisseur et protège l’aiguille contre la casse si elle atteint le fond.
  • Disponibles préassemblés avec un ressort inférieur en polymère ou un Top Spring™ breveté
  • Le ressort en polymère agit comme un amortisseur qui protège l’aiguille contre la casse si elle atteint le fond
  • La structure conique permet une élimination complète de l’échantillon
Spécification
Matériau Verre
Volume (métrique) 250 μl
Comprend Ressort inférieur
Modèle Mandrin formé de précision, à col large et à volume limité
Quantité 100/paquet