Learn More
JG Finneran Associates™ Conical Inserts
Use these inserts for a variety of applications. JG Finneran™ Conical Inserts feature a polymer spring which acts as a shock absorber and protects against breakage if the needle bottoms out.
Marque: JG Finneran Associates™ 401TS-529
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles préassemblés avec un ressort inférieur en polymère ou un Top Spring™ breveté
- Le ressort en polymère agit comme un amortisseur qui protège l’aiguille contre la casse si elle atteint le fond
- La structure conique permet une élimination complète de l’échantillon
Spécification
Verre | |
Ressort supérieur | |
100/paquet |
100 μl | |
Limited volume, precision formed mandrel |