Learn More
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques noirs
Disponible en noir pur pour les échantillons sensibles à la lumière. Les tubes à centrifuger coniques noirs Fisherbrand™ sont fournis avec des bouchons plats fixés pour une utilisation facile d’une seule main. Les tubes sont autoclavables et jetables.
Marque: Fisherbrand™ HS4428
282.49 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Certifié exempt de DNase, RNase et pyrogène
- Traçabilité de lot à lot grâce à un emballage facile à déchirer
- Zone d’écriture et couvercles plats en PE pour faciliter l’étiquetage
- Bouchons plats fixés
Spécification
Certified DNase, RNase, and Pyrogen Free | |
Noir | |
15 ml | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Cylindrique | |
0.5 oz. | |
Bouchon plat | |
Oui | |
Oui |
Polyéthylène | |
Noir | |
Oui | |
Attached Flat Caps | |
Autoclavable | |
120 mm | |
Conique | |
Oui | |
17 mm | |
Centrifuge Tube |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant