Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai à fond rond en polystyrène avec bouchon à baïonnette
Pour la centrifugation et les applications nécessitant des récipients résistants aux produits chimiques et à la chaleur.
1005.00€ - 1510.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 12 mL |
---|---|
Longueur (métrique) | 100 mm |
Matériau | Polystyrène |
À utiliser avec | Centrifugation et applications nécessitant des récipients résistants aux produits chimiques et à la chaleur. |
Comprend | Fond à jupe |
Code produit | Marque | Stérilité | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10707492
|
Greiner Bio-One
164180 |
Non stérile | Blanc |
1510.00€
1300 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10324561
|
Greiner Bio-One
164161 |
Stérile | Bleu |
1005.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Volume : 12 ml
- Fond à jupe
- Diamètre x Hauteur : 16.8 x 100 mm
Spécification
12 mL | |
Polystyrène | |
Fond à jupe | |
Bouchon à baïonnette |
100 mm | |
Centrifugation et applications nécessitant des récipients résistants aux produits chimiques et à la chaleur. | |
16,8 mm | |
Tube à essai |