Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai à fond rond en polystyrène avec bouchon à baïonnette
Pour la centrifugation et les applications nécessitant des récipients résistants aux produits chimiques et à la chaleur.
Marque: Greiner Bio-One 164161
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Volume : 12 ml
- Fond à jupe
- Diamètre x Hauteur : 16.8 x 100 mm
Spécification
Bleu | |
100 mm | |
Centrifugation et applications nécessitant des récipients résistants aux produits chimiques et à la chaleur. | |
Stérile | |
Bouchon à baïonnette |
12 mL | |
Polystyrène | |
Fond à jupe | |
16,8 mm | |
Tube à essai |