Learn More
Greiner Bio-One Tubes de protection contre la lumière en PP à fond conique
Idéal pour les réactions et les matériaux sensibles à la lumière.
Marque: Greiner Bio-One 188283
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.14000kg
Description
- Avec bouchon à vis
- Graduations bleues
- Sans surface d’écriture
- Stérile
- Couleur du tube : Marron
- Couleur du bouchon: Bleu
Service Plan
Non
Spécification
Bleu | |
15 ml | |
Idéal pour les réactions et les matériaux sensibles à la lumière. | |
Stérile | |
Conique | |
17 mm | |
Tube protecteur léger |
Marron | |
En PP | |
500 | |
120 mm | |
Pastille de marquage blanche | |
Oui |