Learn More
Greiner Bio-One Tubes de protection contre la lumière en PP à fond conique
Idéal pour les réactions et les matériaux sensibles à la lumière.
405.00€ - 823.83€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Couleur | Marron |
Matériau | PP |
À utiliser avec | Idéal pour les réactions et les matériaux sensibles à la lumière. |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10723544
|
Greiner Bio-One
188280 |
15 ml | 17 mm | 120 mm | 1000 |
823.83€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11827912
|
Greiner Bio-One
188283 |
15 ml | 17 mm | 120 mm | 500 |
503.50€
500 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10115563
|
Greiner Bio-One
227283 |
50 mL | 30 mm | 115 mm | 300 |
405.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10472885
|
Greiner Bio-One
227280 |
50 mL | 30 mm | 115 mm | 500 |
586.18€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Avec bouchon à vis
- Graduations bleues
- Sans surface d’écriture
- Stérile
- Couleur du tube : Marron
- Couleur du bouchon: Bleu
Service Plan
Non
Spécification
Bleu | |
PP | |
Stérile | |
Pastille de marquage blanche | |
Tube protecteur léger |
Marron | |
Idéal pour les réactions et les matériaux sensibles à la lumière. | |
Conique | |
Oui |