Learn More
Greiner Bio-One Tubes de protection contre la lumière en PP à fond conique
Idéal pour les réactions et les matériaux sensibles à la lumière.
Marque:  Greiner Bio-One 227283
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10115563
  • 405.00€ / 300 pièces
Expédition estimée: 14-10-2024
Description
  • Avec bouchon à vis
  • Graduations bleues
  • Sans surface d’écriture
  • Stérile
  • Couleur du tube : Marron
  • Couleur du bouchon: Bleu
Service Plan
Non
Spécification
Spécification
Bleu
50 mL
Idéal pour les réactions et les matériaux sensibles à la lumière.
Stérile
Conique
30 mm
Tube protecteur léger
Marron
PP
300
115 mm
Pastille de marquage blanche