Learn More
KARTELL Bouchon conique à 2 orifices
The Conical 2 Hole Stopper is ideal to create a seal while attaching up to two hoses to a flask or bottle.
13.50€ - 90.10€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Couleur | Red |
Matériau | Rubber |
Forme | Conique |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10535921
|
KARTELL
0384000 |
18 mm |
13.50€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10766912
|
KARTELL
0384100 |
20 mm |
14.80€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10388171
|
KARTELL
0384200 |
23 mm |
24.35€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10439181
|
KARTELL
0384300 |
26 mm |
30.75€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10680352
|
KARTELL
0384400 |
30 mm |
38.45€
25 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10786912
|
KARTELL
0384500 |
32 mm |
48.10€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10348561
|
KARTELL
0384600 |
37 mm |
19.75€
5 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10638631
|
KARTELL
0384700 |
42 mm |
21.05€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10460522
|
KARTELL
0385000 |
54 mm |
39.40€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10317941
|
KARTELL
0385200 |
65 mm |
90.10€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- General purpose laboratory red rubber stoppers.
- Material: Red rubber.
- Autoclavable
Spécification
Autoclavable | |
Rubber | |
Non stérile |
Red | |
Conique |