Learn More
KARTELL Bouchon conique à 2 orifices
The Conical 2 Hole Stopper is ideal to create a seal while attaching up to two hoses to a flask or bottle.
Marque: KARTELL 0384600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- General purpose laboratory red rubber stoppers.
- Material: Red rubber.
- Autoclavable
Spécification
6 mm | |
Red | |
37 mm | |
Rubber | |
Non stérile |
Autoclavable | |
28 mm | |
37 mm | |
Conique |