Learn More
Étalon de conductivité, 1413 μS/cm, certifié NIST, Chem-Lab
Étalonne les électrodes et les compteurs pour des mesures précises de la conductivité électrique et thermique. Étalon de conductivité, 1413 μS/cm, certifié NIST, Chem-lab est une solution de chlorure de potassium 0,01 M pour une utilisation en laboratoire et des mesures LF.1278 μS à 20°C, 1413 μS à 25°C (±1 %).
61.79€ - 80.50€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11920339
|
Chem Lab
CL03.1101.0500 |
500 mL |
61.79€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11953083
|
Chem Lab
CL03.1101.1000 |
1000 mL |
80.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
5°C—896 μS/cm
10°C—1020 μS/cm
15°C—1147 μS/cm
20°C—1278 μS/cm
25°C—1413 μS/cm
30°C—1552 μS/cm
35°C—1694 μS/cm
40°C—1839 μS/cm
Identifiants chimiques
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32588 |
ClK | |
MFCD00011360 | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
Spécification
Potassium Chloride | |
Polyéthylène | |
1413μS/cm | |
MFCD00011360 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Chlorure de potassium | |
4873 | |
74.56g/mol |
7447-40-7 | |
1.01g/mL | |
ClK | |
0.01 M | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de conductivité, 1413 μS/cm, certifié NIST, Chem-Lab