Learn More
Étalon de conductivité, 1413 μS/cm, certifié NIST, Chem-Lab
Code produit. 11953083
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1L
Code produit. 11953083
Marque: Chem-Lab CL03.1101.1000
Edge
Étalonne les électrodes et les compteurs pour des mesures précises de la conductivité électrique et thermique. Étalon de conductivité, 1413 μS/cm, certifié NIST, Chem-lab est une solution de chlorure de potassium 0,01 M pour une utilisation en laboratoire et des mesures LF.1278 μS à 20°C, 1413 μS à 25°C (±1 %).
5°C—896 μS/cm
10°C—1020 μS/cm
15°C—1147 μS/cm
20°C—1278 μS/cm
25°C—1413 μS/cm
30°C—1552 μS/cm
35°C—1694 μS/cm
40°C—1839 μS/cm
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
Conditionnement Polyéthylène
Densité 1.01g/mL
Conductivité 1413μS/cm
Concentration 0.01 M
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Quantité 1000 mL
Poids de la formule 74.56g/mol