Learn More
Solutions standard de conductivité 84 μS/cm, Hanna Instruments™
Un étalon de conductivité de qualité supérieure qui est préparé avec une solution de chlorure de potassium avec traçabilité NIST.
77.95€ - 90.90€
Spécification
Type | Solutions-étalons d’étalonnage |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour usage en laboratoire et industriel |
Code produit | Marque | Quantité | Conductivité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conductivité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10309960
|
Hanna Instruments
HI70030P |
20 ml | 12,880 μS/cm |
77.95€
25 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11627030
|
Hanna Instruments
HI70030P |
20 ml | 12,880 μS/cm |
78.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10441141
|
Hanna Instruments
HI70031P |
20 ml | 1413 μS/cm |
78.05€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11647030
|
Hanna Instruments
HI70031P |
20 ml | 1413 μS/cm |
90.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Un choix de références d’étalonnage prêtes à l’emploi et mélangées avec traçabilité NIST
- Disponibles en flacons de 460 ml ou en sachets scellés individuellement de 20 ml pour être protégé contre la lumière et l’air.
- Un étalon de conductivité de 1,413 μS/cm de qualité supérieure, préparé avec une solution de chlorure de potassium avec traçabilité NIST
- Tableau de températures de la valeur S/cm μréelle à différentes températures, imprimé sur chaque flacon
- Flacon étanche à l'air avec joint inviolable pour garantir la qualité
- Standardisé avec un conductimètre étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2202 SRM (matériau de référence standard) dans de l’eau déionisée pour une utilisation analytique selon la norme ISO 3696/BS3978
Spécification
Solutions-étalons d’étalonnage | |
Pour usage en laboratoire et industriel |