Learn More
Solutions standard de conductivité 84 μS/cm, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conductivité:
12 880 μS/cm
1 413 μS/cm
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Description
- Solution de conductivité à 1 413 μS/cm de qualité supérieure, traçable par NIST et contenue dans des sachets portatifs à usage unique
- Tableau de températures de la valeur S/cm μréelle à différentes températures, imprimé sur chaque flacon
- Conditionnement pratique pour une utilisation unique
- Standardisé avec un conductimètre étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2202 SRM (matériau de référence standard) dans de l’eau déionisée pour une utilisation analytique selon la norme ISO 3696/BS3978
- L'équipement supplémentaire utilisé dans la préparation des solutions comprend des balances certifiées avec contrôle du poids, de la verrerie de classe A et des thermomètres certifiés
- Un choix de références d’étalonnage prêtes à l’emploi et mélangées avec traçabilité NIST
- Disponibles en flacons de 460 ml ou en sachets scellés individuellement de 20 ml pour protéger contre la lumière et l’air
Specifications
Specifications
| Conductivité | 1 413 μS/cm |
| Couleur | Incolore |
| pH | ∼7 |
| Point d’ébullition | ∼100°C |
| Solubilité | Soluble dans l’eau |
| Type | Solutions-étalons d’étalonnage |
| Industry Type | Pour usage en laboratoire et industriel, Industrial Use |
| Quantité | 20 ml |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction