Learn More
Oakton™ Conductimètres portatifs Oakton™ CON 6+, instrument de mesure CON 6+ avec sonde, botte de protection en caoutchouc, piles
Sélection automatique de la plage de conductivité avec mesure de la température.
650.00€
Spécification
Précision (conductivité) | ±1 % de la pleine échelle |
---|---|
Measurement Modes | Conductivité, TDS, TDS |
Constante de cellule | 0,1, 1,0, 10 cm-1 |
Points d’étalonnage | 5 |
Gamme (conductivité) | 0 à 20 μS, 0 à 200 μS, 0 à 2000 μS, 0 à 20 mS, 0 à 200 mS |
Code produit | Marque | Comprend | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16285292
|
Oakton™
35604-00 |
Instrument de mesure, sonde de conductivité / TDS température, botte de protection en caoutchouc, piles | Conductimètre |
650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Comprennent cinq plages de mesure (jusqu’à 200 mS)
Instrument de mesure CON 6+
- Mesure la conductivité
- Des résultats précis, même dans des conditions de température changeantes
- Avec affichage de la température et compensation automatique de la température
- Étalonnage en un point requis pour la mesure des cinq plages
- Un mode automatique et un mode manuel disponibles pour l’étalonnage
- Fonctionnement facile par bouton-poussoir avec fonctions de mise en attente et d’arrêt automatique
- La botte de protection protège l’instrument de mesure des gouttes et des chocs
- Disponible avec support intégré
Mesures de la conductivité allant de l’eau pure à l’eau de chaudière purgée
Spécification
±1 % de la pleine échelle | |
0,1, 1,0, 10 cm-1 | |
0 à 20 μS, 0 à 200 μS, 0 à 2000 μS, 0 à 20 mS, 0 à 200 mS | |
Automatique | |
0,1°C | |
Conductivité | |
3,37 po | |
4,2 cm | |
100 heures |
Conductivité, TDS, TDS | |
5 | |
0,01 μS, 0,1 μS, 1 μS, 0,01 mS, 0,1 ms | |
-10°C à +110°C | |
±0.5°C | |
15,7 cm | |
1,68 po | |
4 x AA | |
1,5V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oakton™ Conductimètres portatifs Oakton™ CON 6+, instrument de mesure CON 6+ avec sonde, botte de protection en caoutchouc, piles