Learn More
Cytiva Portoirs complets pour tubes à essai
À utiliser avec le collecteur de fractions F9-R et le collecteur de fractions 920
600.00€ - 1128.00€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
---|---|
Comprend | Comprend un bol, un support de tube, un socle et un guide |
À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec le collecteur de fractions F9-R et le collecteur de fractions 920 |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11380302
|
Cytiva
19-8684-03 |
175 |
600.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12411140
|
Cytiva
18-1124-67 |
40 |
1128.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11320272
|
Cytiva
18-3050-03 |
95 |
737.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Comprend un bol, un support de tube, un socle et un guide. À utiliser avec le collecteur de fractions F9-R et le collecteur de fractions 920.Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Comprend un bol, un support de tube, un socle et un guide | |
À utiliser avec le collecteur de fractions F9-R et le collecteur de fractions 920 | |
1/boîte |