Learn More
Epredia™ Ensembles pour coloration manuelle complets 110 et 121
Peuvent accueillir jusqu’à 30 lames avec les ensembles pour coloration manuelle complets 110 et 121 Epredia™, disponibles avec un bac en verre ou en acier inoxydable non autoclavable.
Marque:  Epredia™ 111
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.22680kg
Code produit. 12647706
  • 39.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-10-2024
Description
Accueillez jusqu’à 30 lames avec les ensembles pour coloration manuelle complets 110 et 121 Thermo Scientific™, disponibles avec un bac en verre ou en acier inoxydable non autoclavable.
L’ensemble pour coloration manuelle complet 110 comprend :
  • Bac à coloration 112 : Fabriqué en acier inox avec les dimensions intérieures suivantes : 110 x 85 x 75 mm (4,3 x 3,35 x 2,95 po). Contient jusqu’à 350 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli.
  • Portoir à coloration 113 : Acier inox Contient jusqu’à 30 lames. La dimension maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 po)
  • Couvercle pour bac à coloration 111 : Acier inoxydable
L’ensemble pour coloration manuelle complet 121 comprend :
  • Bac à coloration 122 : verre non autoclavable avec les dimensions intérieures suivantes : 110 x 92 x 67 mm (4,3 x 3,6 x 2,6 po). Contient jusqu’à 350 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli
  • Portoir à coloration 113 : Acier inox Contient jusqu’à 30 lames. La dimension maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 po)
  • Couvercle pour bac à coloration 123 : Acier inoxydable
Spécification
Spécification
Couvercle de boîte de coloration pour le kit 112