Learn More
Epredia™ Ensembles pour coloration manuelle complets 110 et 121
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 30 lames grâce aux kits de coloration manuelle complets Epredia™ 110 et 121, disponibles avec boîte en acier inox ou en verre non autoclavable.
Marque: Epredia™ 113
Description
Accueillez jusqu’à 30 lames avec les ensembles pour coloration manuelle complets 110 et 121 Thermo Scientific™, disponibles avec un bac en verre ou en acier inoxydable non autoclavable.
L’ensemble pour coloration manuelle complet 110 comprend :
- Bac à coloration 112 : Fabriqué en acier inox avec les dimensions intérieures suivantes : 110 x 85 x 75 mm (4,3 x 3,35 x 2,95 po). Contient jusqu’à 350 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli.
- Portoir à coloration 113 : Acier inox Contient jusqu’à 30 lames. La dimension maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 po)
- Couvercle pour bac à coloration 111 : Acier inoxydable
L’ensemble pour coloration manuelle complet 121 comprend :
- Bac à coloration 122 : verre non autoclavable avec les dimensions intérieures suivantes : 110 x 92 x 67 mm (4,3 x 3,6 x 2,6 po). Contient jusqu’à 350 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli
- Portoir à coloration 113 : Acier inox Contient jusqu’à 30 lames. La dimension maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 po)
- Couvercle pour bac à coloration 123 : Acier inoxydable
Spécification
Acier inoxydable | |
30 | |
3 x 2 in | |
Rack Handle for 110/121 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
408347 | Certificat d’analyse | 24/07/2023 | 113 |