Learn More
SI Analytics™ Unité de dosage complète
L’unité de dosage complète SI Analytics™ est fournie avec un piston et une tige de piston, ainsi qu’une couche de protection UV pour une utilisation avec la série TITRONIC™.
352.00€ - 358.00€
Spécification
Type | Unité complète de dosage |
---|---|
Comprend | Piston, tige de piston et revêtement de protection UV |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10267871
|
SI Analytics™
285223718 |
20 ml |
358.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10499821
|
SI Analytics™
285223767 |
50 ml |
352.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Unité de dosage
- Comprend un piston, une tige de piston et une couche de protection UV
- Pour utilisation avec TITRONIC™ Universal et TITRONIC ™ 300
Spécification
Unité complète de dosage | |
Piston, tige de piston et revêtement de protection UV |